5-Chlorothiazol-2-amine hydrochloride 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L05707.06 L05707.03 L05707.14
L05707.06EA 93.4 EUR
L05707.06 L05707.03 L05707.14
5-Chlorothiazol-2-amine hydrochloride 97%
5-Chlorothiazol-2-amine hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 55506-37-1 Molecular Formula: C3H3ClN2S.HCl Formula Weight: 171.05 Melting Point: 168-172° MDL No.: MFCD00039006
Formule: C3H4Cl2N2S
Smeltpunt: 168…172 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039006
CAS nummer: 55506-37-1
EINECS: 259-680-4