2-Amino-4-imino-2-thiazoline hydrochloride 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L05844.06
L05844.14
L05844.06EA
16.6
EUR
L05844.06
L05844.14
2-Amino-4-imino-2-thiazoline hydrochloride 99%
2-Amino-4-imino-2-thiazoline hydrochloride
Purity: 99%
CAS No.: 36518-76-0
Molecular Formula: C3H5N3S.HCl
Formula Weight: 151.62
Melting Point:
Formule:
C₃H₅N₃S·HCl Smeltpunt: >300 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00012721 CAS nummer: 36518-76-0 EINECS: 253-083-2 |