Phthalide-3-acetic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L05984.14
L05984.06
L05984.14EA
51.5
EUR
L05984.14
L05984.06
Phthalide-3-acetic acid ≥98%
Phthalide-3-acetic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 4743-58-2
Molecular Formula: C10H8O4
Formula Weight: 192.17
Melting Point: 148-153°
Beilstein Reference: 156005
MDL No.: MFCD00051729
Formule:
C₁₀H₈O₄ Smeltpunt: 148…153 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00051729 CAS nummer: 4743-58-2 |