2-(1H-Pyrrol-1-yl)benzoic acid 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L06069.03
L06069.06
L06069.03EA
44.3
EUR
L06069.03
L06069.06
2-(1H-Pyrrol-1-yl)benzoic acid 99%
2-(1H-Pyrrol-1-yl)benzoic acid
Purity: 99%
CAS No.: 10333-68-3
Molecular Formula: C11H9NO2
Formula Weight: 187.20
Melting Point: 102-106°
Beilstein Reference: 1343920
MDL No.: MFCD00051645
Formule:
C₁₁H₉NO₂ Smeltpunt: 102…106 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00051645 CAS nummer: 10333-68-3 |