Methyl-2-nitro-3,4,5-trimethoxybenzoate 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L06188.09
L06188.18
L06188.09EA
26.2
EUR
L06188.09
L06188.18
Methyl-2-nitro-3,4,5-trimethoxybenzoate 98%
Methyl-2-nitro-3,4,5-trimethoxybenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 5081-42-5
Molecular Formula: C11H13NO7
Formula Weight: 271.23
Melting Point: 66-70°
Beilstein Reference: 2702653
MDL No.: MFCD00007097
Formule:
C₁₁H₁₃NO₇ Smeltpunt: 66…70 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007097 CAS nummer: 5081-42-5 EINECS: 225-794-8 |