N-(2-Chloroethyl)benzamide 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L06212.09 L06212.18
L06212.09EA 28.1 EUR
L06212.09 L06212.18
N-(2-Chloroethyl)benzamide 97%
N-(2-Chloroethyl)benzamide
Purity: 97% CAS No.: 26385-07-9 Molecular Formula: C9H10ClNO Formula Weight: 183.64 Melting Point: 101-105° Beilstein Reference: 1943939 MDL No.: MFCD00000964
Formule: C₉H₁₀ClNO
MW: 183.635 g/mol
Smeltpunt: 101…105 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000964
CAS nummer: 26385-07-9
EINECS: 247-641-4