Ethyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoate 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L06451.14
L06451.06
L06451.14EA
115
EUR
L06451.14
L06451.06
Ethyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoate 98%
Ethyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 19013-10-6
Molecular Formula: C9H9NO5
Formula Weight: 211.18
Melting Point: 69-71°
Beilstein Reference: 2121319
MDL No.: MFCD00016999
Formule:
C₉H₉NO₅ Smeltpunt: 69…71 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00016999 CAS nummer: 19013-10-6 EINECS: 242-751-9 |