5-Amino-3-(2-thienyl)-1H-pyrazole 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
5-Thien-2-yl-1H-pyrazol-3-amine
L06752.03
L06752.06
L06752.03EA
37.2
EUR
L06752.03
L06752.06
5-Amino-3-(2-thienyl)-1H-pyrazole 98%
5-Amino-3-(2-thienyl)-1H-pyrazole
Purity: 98%
CAS No.: 96799-03-0
Molecular Formula: C7H7N3S
Formula Weight: 165.21
Melting Point: 101-103°
Beilstein Reference: 4399374
MDL No.: MFCD00051815
Formule:
C₇H₇N₃S Smeltpunt: 101…103 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00051815 CAS nummer: 96799-03-0 |