3,3-Dimethyl-1,2-epoxybutane 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L06951.14
L06951.06
L06951.14EA
184
EUR
L06951.14
L06951.06
3,3-Dimethyl-1,2-epoxybutane 95%
3,3-Dimethyl-1,2-epoxybutane
Purity: 95%
CAS No.: 2245-30-9
Molecular Formula: C6H12O
Formula Weight: 100.16
Flash Point: -1°(30°F)
Refractive Index: 1.4010
Odour: Recognizable
Boiling Point: 95-96°
Beilstein Reference: 102478
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00051590
Formule:
C₆H₁₂O Kookpunt: 95…96 °C Dichtheid: 0,822 Vlampunt: –1 °C (30 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00051590 CAS nummer: 2245-30-9 EINECS: 218-831-4 ADR: 3,II |