2-(2-Aminophenyl)benzimidazole 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
2-(1H-Benzimidazol-2-yl)aniline, 2-(2-Aminophenyl)-1H-benzimidazole
L07034.06
L07034.14
L07034.06EA
42.3
EUR
L07034.06
L07034.14
2-(2-Aminophenyl)benzimidazole 98%
2-(2-Aminophenyl)benzimidazole
Purity: 98%
CAS No.: 5805-39-0
Molecular Formula: C13H11N3
Formula Weight: 209.24
Melting Point: 212-216°
Beilstein Reference: 173018
MDL No.: MFCD00051496
Formule:
C₁₃H₁₁N₃ Smeltpunt: 212…216 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00051496 CAS nummer: 5805-39-0 EINECS: 227-361-9 |