(Pyridin-2-ylsulphonyl)acetonitrile 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L07114.03
L07114.06
L07114.03EA
77
EUR
L07114.03
L07114.06
(Pyridin-2-ylsulphonyl)acetonitrile 98%
(Pyridin-2-ylsulphonyl)acetonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 170449-34-0
Molecular Formula: C7H6N2O2S
Formula Weight: 182.21
Melting Point: 77-79°
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00041443
Formule:
C₇H₆N₂O₂S Smeltpunt: 77…79 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00041443 CAS nummer: 170449-34-0 ADR: 6.1,III |