Oxypurinol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
4,6-Dihydroxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine, 1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-4,6-diol
L07160.03
L07160.06
L07160.MD
L07160.03EA
85
EUR
L07160.03
L07160.06
L07160.MD
Oxypurinol ≥98%
Oxypurinol
Purity: 98+%
CAS No.: 2465-59-0
Molecular Formula: C5H4N4O2
Formula Weight: 152.11
Odour: Odourless
Melting Point:
Formule:
C₅H₄N₄O₂ Smeltpunt: >300 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00047205 CAS nummer: 2465-59-0 EINECS: 219-570-9 |