Het anhydride 95% may cont. up to 3% chlorendic acid
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L07349.18 L07349.30 L07349.0B
L07349.18EA 19.6 EUR
L07349.18 L07349.30 L07349.0B
Het anhydride 95% may cont. up to 3% chlorendic acid
Het anhydride
Purity: 96% CAS No.: 115-27-5 Molecular Formula: C9H2Cl6O3 Formula Weight: 370.83 Melting Point: 235-239° Beilstein Reference: 92693 MDL No.: MFCD00080438
Formule: C₉H₂Cl₆O₃
Smeltpunt: 235…239 °C
Dichtheid: 1,730
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00080438
CAS nummer: 115-27-5
EINECS: 204-077-3
Merck Index: 14,2086