Ethyl-3-phenoxypropionate 98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Purity: 98%
CAS No.: 22409-91-2
Molecular Formula: C6H5OCH2CH2CO2CH2CH3
Formula Weight: 194.23
Flash Point:
Formule:
C₆H₅OCH₂CH₂CO₂CH₂CH₃ Kookpunt: 141…143 °C (11 mmHg) Smeltpunt: 22…24 °C Dichtheid: 1,084 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00026919 CAS nummer: 22409-91-2 |