Methyl trans-2-hexenoate 98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 98%
CAS No.: 13894-63-8
Molecular Formula: C7H12O2
Formula Weight: 128.17
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.4345
Odour: Fruit-like
Boiling Point: 57-58°/13mm
Beilstein Reference: 1700768
UN No.: UN3272
MDL No.: MFCD00048798
Formule:
C₇H₁₂O₂ Kookpunt: 57…58 °C (13 mmHg) Dichtheid: 0,915 Vlampunt: 45 °C (113 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00048798 CAS nummer: 13894-63-8 EINECS: 237-663-2 ADR: 3,III |