Methyl-2,5-dichlorothiophene-3-carboxylate 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L08118.03
L08118.06
L08118.03EA
60.2
EUR
L08118.03
L08118.06
Methyl-2,5-dichlorothiophene-3-carboxylate 98%
Methyl-2,5-dichlorothiophene-3-carboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 145129-54-0
Molecular Formula: C6H4Cl2O2S
Formula Weight: 211.07
Refractive Index: 1.5630
Boiling Point: 74-75°/0.6mm
MDL No.: MFCD00051763
Formule:
C₆H₄Cl₂O₂S Kookpunt: 74…75 °C (0,6 mmHg) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00051763 CAS nummer: 145129-54-0 |