Ethyl-2,4,6-trimethylphenylacetate 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
L08275.09
L08275.04
L08275.09EA
200
EUR
L08275.09
L08275.04
Ethyl-2,4,6-trimethylphenylacetate 97%
Ethyl-2,4,6-trimethylphenylacetate
Purity: 97%
CAS No.: 5460-08-2
Molecular Formula: C13H18O2
Formula Weight: 206.29
Refractive Index: 1.5050
Boiling Point: 135-140°/9mm
Beilstein Reference: 2105791
MDL No.: MFCD00051916
Formule:
C₁₃H₁₈O₂ Kookpunt: 135…140 °C (9 mmHg) Dichtheid: 1,034 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00051916 CAS nummer: 5460-08-2 |