N6-Benzoyladenine 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L08292.03
L08292.06
L08292.14
L08292.03EA
43.6
EUR
L08292.03
L08292.06
L08292.14
N6-Benzoyladenine 99%
N6-Benzoyladenine
Purity: 99%
CAS No.: 4005-49-6
Molecular Formula: C12H9N5O
Formula Weight: 239.23
Melting Point: 241-244°
Beilstein Reference: 20585
MDL No.: MFCD00037927
Formule:
C₁₂H₉N₅O Smeltpunt: 241…244 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00037927 CAS nummer: 4005-49-6 |