1-Cyanoacetyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L08369.06
L08369.14
L08369.06EA
82.5
EUR
L08369.06
L08369.14
1-Cyanoacetyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole 97%
1-Cyanoacetyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Purity: 97%
CAS No.: 36140-83-7
Molecular Formula: C8H9N3O
Formula Weight: 163.18
Melting Point: 118-122°
Beilstein Reference: 6286
MDL No.: MFCD00051954
Formule:
C₈H₉N₃O Smeltpunt: 118…122 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00051954 CAS nummer: 36140-83-7 |