N,N'-Diacetyl-1,4-phenylenediamine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: DAPPD, N,N'-1,4-Phenylenebisacetamide, N,N'-(1,4-Phenylene)diacetamide
L08381.06 L08381.14
L08381.06EA 52.5 EUR
L08381.06 L08381.14
N,N'-Diacetyl-1,4-phenylenediamine 98%
N,N'-Diacetyl-1,4-phenylenediamine
Purity: 98% CAS No.: 140-50-1 Molecular Formula: C10H12N2O2 Formula Weight: 192.22 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 2806271 MDL No.: MFCD00026142
Formule: C₁₀H₁₂N₂O₂
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00026142
CAS nummer: 140-50-1
EINECS: 205-417-3