2-Chloro-5-methoxybenzimidazole 94%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L08440.03
L08440.MD
L08440.03EA
180
EUR
L08440.03
L08440.MD
2-Chloro-5-methoxybenzimidazole 94%
2-Chloro-5-methoxybenzimidazole
Purity: 94%
CAS No.: 15965-54-5
Molecular Formula: C8H7ClN2O
Formula Weight: 182.61
Melting Point: 165-168°
Beilstein Reference: 777455
MDL No.: MFCD00051945
Formule:
C₈H₇ClN₂O Smeltpunt: 165…168 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00051945 CAS nummer: 15965-54-5 |