Dimethyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylate 94%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L08664.09
L08664.18
L08664.09EA
80.2
EUR
L08664.09
L08664.18
Dimethyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylate 94%
Dimethyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylate
Purity: 94%
CAS No.: 5826-73-3
Molecular Formula: C11H14O4
Formula Weight: 210.23
Boiling Point: 150-152°/20mm
Beilstein Reference: 1248588
MDL No.: MFCD00154455
Formule:
C₁₁H₁₄O₄ Kookpunt: 150…152 °C (20 mmHg) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00154455 CAS nummer: 5826-73-3 Merck Index: 14,3240 |