Vinyl chloroacetate 99% stabilised
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Stabilisatie:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
Stab. with 4-methoxyphenol
Purity: 99%
CAS No.: 2549-51-1
Molecular Formula: ClCH2CO2CH=CH2
Formula Weight: 120.54
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.4435
Odour: Pungent
Boiling Point: 136°
Beilstein Reference: 1741679
UN No.: UN2589
MDL No.: MFCD00045275
Formule:
C₄H₅ClO₂ Kookpunt: 136 °C Dichtheid: 1,190 Vlampunt: 51 °C (123 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00045275 CAS nummer: 2549-51-1 EINECS: 219-834-3 UN: 2589 ADR: 6.1,II |