Phenyl trifluoromethyl sulphide 98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 98%
CAS No.: 456-56-4
Molecular Formula: C7H5F3S
Formula Weight: 178.18
Flash Point: 37°(98°F)
Refractive Index: 1.4655
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 140-142°
Beilstein Reference: 2043134
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00040839
Formule:
C₇H₅F₃S Kookpunt: 140…142 °C Dichtheid: 1,249 Vlampunt: 37 °C (98 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00040839 CAS nummer: 456-56-4 EINECS: 207-270-0 ADR: 3,III |