Cyclohexanemethyl isothiocyanate 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L10129.03
L10129.06
L10129.03EA
52.5
EUR
L10129.03
L10129.06
Cyclohexanemethyl isothiocyanate 97%
Cyclohexanemethyl isothiocyanate
Purity: 97%
CAS No.: 52395-66-1
Molecular Formula: C8H13NS
Formula Weight: 155.26
Flash Point:
Formule:
C₈H₁₃NS Kookpunt: 222…223 °C Dichtheid: 1,020 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00040881 CAS nummer: 52395-66-1 ADR: 8,III |