2-[(2-Methylphenoxy)methyl]oxirane ≥85%, tech.
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L10136.14
L10136.22
L10136.14EA
28.3
EUR
L10136.14
L10136.22
2-[(2-Methylphenoxy)methyl]oxirane ≥85%, tech.
2-[(2-Methylphenoxy)methyl]oxirane
Purity: 85%
CAS No.: 2210-79-9
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.21
Flash Point: 120°(248°F)
Refractive Index: 1.5290
Boiling Point: 119-120°/6mm
Beilstein Reference: 4585
UN No.: UN3082
MDL No.: MFCD00037847
Formule:
C₁₀H₁₂O₂ Kookpunt: 119…120 °C (6 mmHg) Dichtheid: 1,079 Vlampunt: 120 °C (248 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00037847 CAS nummer: 2210-79-9 EINECS: 218-645-3 UN: 3082 ADR: 9,III |