Diethylene glycol diacrylate ≥75% stabilised, tech.
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 75%
CAS No.: 4074-88-8
Molecular Formula: C10H14O5
Formula Weight: 214.22
Flash Point:
Formule:
C₁₀H₁₄O₅ Kookpunt: 94 °C (0,2 mmHg) Dichtheid: 1,118 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00014939 CAS nummer: 4074-88-8 EINECS: 223-791-6 UN: 2810 ADR: 6.1,III |