6-Chlorohexanoyl chloride 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L11111.03
L11111.06
L11111.03EA
87.2
EUR
L11111.03
L11111.06
6-Chlorohexanoyl chloride 95%
6-Chlorohexanoyl chloride
Purity: 95%
CAS No.: 19347-73-0
Molecular Formula: Cl(CH2)5COCl
Formula Weight: 169.05
Flash Point:
Formule:
Cl(CH₂)₅COCl Kookpunt: 90 °C (7 mmHg) Dichtheid: 1,400 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00041436 CAS nummer: 19347-73-0 EINECS: 242-979-9 ADR: 8,II |