Dimethyl-cis-stilbene-4,4'-dicarboxylate
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
L11142.03
L11142.MD
L11142.03EA
77.7
EUR
L11142.03
L11142.MD
Dimethyl-cis-stilbene-4,4'-dicarboxylate
Dimethyl-cis-stilbene-4,4'-dicarboxylate
CAS No.: 143130-82-9
Molecular Formula: C18H16O4
Formula Weight: 296.33
Melting Point: 112-114°
Beilstein Reference: 2386934
MDL No.: MFCD00082669
Formule:
C₁₈H₁₆O₄ Smeltpunt: 112…114 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00082669 CAS nummer: 143130-82-9 |