4-(n-Butoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 97%
CAS No.: 1138-56-3
Molecular Formula: C10H13ClO3S
Formula Weight: 248.73
Refractive Index: 1.5420
Boiling Point: 130-131°/0.6mm
Beilstein Reference: 1109264
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00052344
Formule:
C₁₀H₁₃ClO₃S Kookpunt: 130…131 °C (0,6 mmHg) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00052344 CAS nummer: 1138-56-3 ADR: 8,II |