N-(2-Hydroxyethyl)succinimide 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L11306.06
L11306.14
L11306.06EA
37.6
EUR
L11306.06
L11306.14
N-(2-Hydroxyethyl)succinimide 95%
N-(2-Hydroxyethyl)succinimide
Purity: 95%
CAS No.: 18190-44-8
Molecular Formula: C6H9NO3
Formula Weight: 143.14
Melting Point: 59-61°
Beilstein Reference: 124744
MDL No.: MFCD00078332
Formule:
C₆H₉NO₃ Smeltpunt: 59…61 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00078332 CAS nummer: 18190-44-8 |