Benzo[b]thiophene-2-carbohydrazide 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L11357.03
L11357.06
L11357.03EA
64.8
EUR
L11357.03
L11357.06
Benzo[b]thiophene-2-carbohydrazide 97%
Benzo[b]thiophene-2-carbohydrazide
Purity: 97%
CAS No.: 175135-07-6
Molecular Formula: C9H8N2OS
Formula Weight: 192.24
Melting Point: 184-187°
Beilstein Reference: 153297
MDL No.: MFCD00052501
Formule:
C₉H₈N₂OS Smeltpunt: 184…187 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00052501 CAS nummer: 175135-07-6 |