3-Hydroxyphenylacetylene 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L11523.03
L11523.06
L11523.03EA
86.6
EUR
L11523.03
L11523.06
3-Hydroxyphenylacetylene 97%
3-Hydroxyphenylacetylene
Purity: 97%
CAS No.: 10401-11-3
Molecular Formula: C8H6O
Formula Weight: 118.14
Refractive Index: 1.5870
Boiling Point: 231°
Beilstein Reference: 2076613
MDL No.: MFCD00078347
Formule:
C₈H₆O Kookpunt: 231 °C Dichtheid: 1,09 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00078347 CAS nummer: 10401-11-3 |