5-Chloro-2,4-dinitrotoluene 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
1-Chloro-5-methyl-2,4-dinitrobenzene
L11808.06
L11808.14
L11808.06EA
62.4
EUR
L11808.06
L11808.14
5-Chloro-2,4-dinitrotoluene 97%
5-Chloro-2,4-dinitrotoluene
Purity: 97%
CAS No.: 51676-74-5
Molecular Formula: C7H5ClN2O4
Formula Weight: 216.58
Melting Point: 89-91°
Beilstein Reference: 2506591
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00041235
Formule:
C₇H₅ClN₂O₄ MW: 216.58 g/mol Smeltpunt: 89…91 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00041235 CAS nummer: 51676-74-5 ADR: 6.1 III |