N-(2-Hydroxypropyl)morpholine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1-Morpholino-2-propanol
L11859.09
L11859.18
L11859.09EA
52.3
EUR
L11859.09
L11859.18
N-(2-Hydroxypropyl)morpholine 98%
N-(2-Hydroxypropyl)morpholine
Purity: 98%
CAS No.: 2109-66-2
Molecular Formula: C7H15NO2
Formula Weight: 145.20
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.4635
Boiling Point: 218°
Beilstein Reference: 1443
MDL No.: MFCD00023378
Formule:
C₇H₁₅NO₂ Kookpunt: 218 °C Dichtheid: 1,020 Vlampunt: 92 °C (197 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00023378 CAS nummer: 2109-66-2 EINECS: 218-298-8 |