2-Methoxyethyl acrylate 98% stabilised
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Stabilisatie:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 50 ppm-100 ppm
Stab. with ca 50-100ppm 4-methoxyphenol
Purity: 98%
CAS No.: 3121-61-7
Molecular Formula: C6H10O3
Formula Weight: 130.14
Flash Point: 56°(133°F)
Refractive Index: 1.4280
Odour: Ester-like
Melting Point:
Formule:
C₆H₁₀O₃ Kookpunt: 162 °C Smeltpunt: < –30 °C Dichtheid: 1,008 Vlampunt: 56 °C (133 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00048149 CAS nummer: 3121-61-7 EINECS: 221-499-3 UN: 2929 ADR: 6.1,II |