4-Nitrophenyl octanoate 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
L12022.03 L12022.06
L12022.03EA 28.9 EUR
L12022.03 L12022.06
4-Nitrophenyl octanoate 96%
4-Nitrophenyl octanoate
Refractive Index: 1.5130
Formule: C₁₄H₁₉NO₄
Dichtheid: 1,082
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00024665
CAS nummer: 1956-10-1