1-Dimethylamino-2-propyne 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
N,N-Dimethylpropargylamine, N,N-Dimethyl-2-propyn-1-amine
L12336.14
L12336.06
L12336.14EA
119
EUR
L12336.14
L12336.06
1-Dimethylamino-2-propyne 98%
1-Dimethylamino-2-propyne
Purity: 98%
CAS No.: 7223-38-3
Molecular Formula: HC≡CCH2N(CH3)2
Formula Weight: 83.13
Flash Point: -7°(19°F)
Refractive Index: 1.4200
Boiling Point: 80-81°
Beilstein Reference: 1071222
UN No.: UN2733
MDL No.: MFCD00008575
Formule:
C₅H₉N Kookpunt: 80…81 °C Dichtheid: 0,772 Vlampunt: –7 °C (19 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008575 CAS nummer: 7223-38-3 EINECS: 230-620-9 ADR: 3,II |