1,4-Bis(3-aminopropyl)piperazine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L12508.14
L12508.22
L12508.14EA
55
EUR
L12508.14
L12508.22
1,4-Bis(3-aminopropyl)piperazine 98%
1,4-Bis(3-aminopropyl)piperazine
Purity: 98%
CAS No.: 7209-38-3
Molecular Formula: C10H24N4
Formula Weight: 200.33
Flash Point: 162°(323°F)
Refractive Index: 1.5018
Melting Point: 14°
Boiling Point: 150-152°/2mm
Beilstein Reference: 111747
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD00006161
Formule:
C₁₀H₂₄N₄ Kookpunt: 150…152 °C (2 mmHg) Smeltpunt: 14 °C Dichtheid: 0,973 Vlampunt: 162 °C (323 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006161 CAS nummer: 7209-38-3 EINECS: 230-589-1 UN: 2735 ADR: 8,II |