5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetic acid 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L12836.03
L12836.MD
L12836.03EA
94
EUR
L12836.03
L12836.MD
5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetic acid 97%
5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetic acid
Purity: 97%
CAS No.: 17266-30-7
Molecular Formula: C10H7ClO2S
Formula Weight: 226.68
Melting Point: 152-155°
Beilstein Reference: 1244795
MDL No.: MFCD00052308
Formule:
C₁₀H₇ClO₂S Smeltpunt: 152…155 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00052308 CAS nummer: 17266-30-7 |