4-n-Butoxyphenyl isocyanate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 98%
CAS No.: 28439-86-3
Molecular Formula: C11H13NO2
Formula Weight: 191.23
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formule:
C₁₁H₁₃NO₂ Kookpunt: 149…150 °C (3 mmHg) Dichtheid: 1,055 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00037042 CAS nummer: 28439-86-3 UN: 2206 ADR: 6.1,III |