Domiphen bromide 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (Dodecyldimethyl-2-phenoxyethyl)ammonium bromide, N,N-Dimethyl-N-(2-phenoxyethyl)dodecan-1-aminium bromide
L12930.14 L12930.22
L12930.14EA 69.6 EUR
L12930.14 L12930.22
Domiphen bromide 97%
Domiphen bromide
Purity: 97% CAS No.: 538-71-6 Molecular Formula: C22H40BrNO Formula Weight: 414.48 Melting Point: 117-118° Beilstein Reference: 3922742 MDL No.: MFCD00011769
Formule: C₂₂H₄₀BrNO
Smeltpunt: 117…118 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011769
CAS nummer: 538-71-6
EINECS: 208-702-0
Merck Index: 14,3415