1-(Triisopropylsilyl)pyrrole 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1-(Triisopropylsilyl)-1H-pyrrole
L13152.06
L13152.14
L13152.06EA
78.6
EUR
L13152.06
L13152.14
1-(Triisopropylsilyl)pyrrole 95%
1-(Triisopropylsilyl)pyrrole
Purity: 95%
CAS No.: 87630-35-1
Molecular Formula: C13H25NSi
Formula Weight: 223.44
Flash Point: 106°(222°F)
Refractive Index: 1.4920
Boiling Point: 78°/0.4mm
Beilstein Reference: 3540663
MDL No.: MFCD00054932
Formule:
C₁₃H₂₅NSi Kookpunt: 78 °C (0,4 mmHg) Dichtheid: 0,904 Vlampunt: 106 °C (222 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00054932 CAS nummer: 87630-35-1 |