N-tert-Butyl-2-benzothiazolesulphenamide 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L13356.18 L13356.30
L13356.18EA 37.4 EUR
L13356.18 L13356.30
N-tert-Butyl-2-benzothiazolesulphenamide 97%
N-tert-Butyl-2-benzothiazolesulphenamide
Purity: 97% CAS No.: 95-31-8 Molecular Formula: C11H14N2S2 Formula Weight: 238.38 Flash Point: 165°(329°F) Melting Point: 105-110° Beilstein Reference: 158370 MDL No.: MFCD00022873
Formule: C₁₁H₁₄N₂S₂
MW: 238.38 g/mol
Smeltpunt: 105…110 °C
Dichtheid: 1.290
Vlampunt: 165 °C (329 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00022873
CAS nummer: 95-31-8
EINECS: 202-409-1