N-Acetylethylenediamine 90%, tech.
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
N-AcetylethylenediaMine, N-(2-Aminoethyl)acetamide
L13398.06
L13398.14
L13398.06EA
61.3
EUR
L13398.06
L13398.14
N-Acetylethylenediamine 90%, tech.
N-Acetylethylenediamine
Purity: 90%
CAS No.: 1001-53-2
Molecular Formula: C4H10N2O
Formula Weight: 102.14
Flash Point:
Formule:
C₄H₁₀N₂O Kookpunt: 128 °C (3 mmHg) Smeltpunt: 44…50 °C Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008163 CAS nummer: 1001-53-2 UN: 3259 ADR: 8,III |