1,4-Bis(aminomethyl)cyclohexane (cis and trans mixture) 96%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 96%
CAS No.: 2549-93-1
Molecular Formula: C8H18N2
Formula Weight: 142.25
Flash Point: 106°(222°F)
Refractive Index: 1.4900
Boiling Point: 239-244°
Beilstein Reference: 2071383
UN No.: UN2922
MDL No.: MFCD00039463
Formule:
C₈H₁₈N₂ Kookpunt: 239…244 °C Dichtheid: 0,950 Vlampunt: 106 °C (222 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00039463 CAS nummer: 2549-93-1 EINECS: 219-840-6 ADR: 8,III |