trans-3-(4-Pyridyl)acrylic acid 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L13458.03
L13458.06
L13458.03EA
49.4
EUR
L13458.03
L13458.06
trans-3-(4-Pyridyl)acrylic acid 97%
trans-3-(4-Pyridyl)acrylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 84228-93-3
Molecular Formula: C8H7NO2
Formula Weight: 149.15
Melting Point: 276-280°
Beilstein Reference: 1719967
MDL No.: MFCD00040746
Formule:
C₈H₇NO₂ Smeltpunt: 276…280 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00040746 CAS nummer: 84228-93-3 EINECS: 226-265-4 |