2-Trifluoroacetyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-7-sulphonyl chloride 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L13587.03 L13587.06
L13587.03EA 38.5 EUR
L13587.03 L13587.06
2-Trifluoroacetyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-7-sulphonyl chloride 99%
2-Trifluoroacetyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-7-sulphonyl chloride
Purity: 99% CAS No.: 74291-57-9 Molecular Formula: C11H9ClF3NO3S Formula Weight: 327.71 Melting Point: 102-106° Beilstein Reference: 5603124 UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD01075651
Formule: C₁₁H₉ClF₃NO₃S
Smeltpunt: 102…106 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01075651
CAS nummer: 74291-57-9
ADR: 8,II