2-Amino-5-n-propylsulphonylbenzimidazole ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
L13711.MC
L13711.03
L13711.MCEA
47.5
EUR
L13711.MC
L13711.03
2-Amino-5-n-propylsulphonylbenzimidazole ≥98%
2-Amino-5-n-propylsulphonylbenzimidazole
Purity: 98+%
CAS No.: 80983-34-2
Molecular Formula: C10H13N3O2S
Formula Weight: 239.30
Melting Point: 220-222°
MDL No.: MFCD01075656
Formule:
C₁₀H₁₃N₃O₂S Smeltpunt: 220…222 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01075656 CAS nummer: 80983-34-2 |