2-Amino-4-(p-tolyl)thiazole 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L13863.03
L13863.06
L13863.03EA
26.7
EUR
L13863.03
L13863.06
2-Amino-4-(p-tolyl)thiazole 98%
2-Amino-4-(p-tolyl)thiazole
Purity: 98%
CAS No.: 2103-91-5
Molecular Formula: C10H10N2S
Formula Weight: 190.27
Melting Point: 134-138°
Beilstein Reference: 143563
MDL No.: MFCD00170264
Formule:
C₁₀H₁₀N₂S Smeltpunt: 134…138 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00170264 CAS nummer: 2103-91-5 |